Hochreine Biochemikalien und Reagenzien
Hochreine Biochemikalien und Reagenzien
BioUltra, BioXtra und BioPerformance-zertifiziert – Biochemische Reagenzien
Biochemikalien, die als Reagenzien für die biologische Forschung verwendet werden, müssen von hoher Reinheit sein, damit zuverlässige Versuchsergebnisse sichergestellt werden. BioUltra- und BioXtra-Qualitäten sind die richtige Wahl für die Forschung, in der Biochemikalien benötigt werden, die frei von oder arm an Spurenelementen (Metallen) sind. Diese Biochemikalien in Premiumqualität werden umfassend getestet auf:
- Metallische und nichtmetallische Spurenelemente mit ICP-MS (Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) oder ICP-OES (Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma). Weitere allgemeine Tests umfassen Aussehen, Löslichkeit, unlösliche Bestandteile, UV, pH-Wert, IR, molekulare Zusammensetzung (GC, HPLC, DC, NMR).
- Auch auf Bioaktivität getestet, die frei von Nuklease, Protease, Nickase, Phosphatase ist und einen geringen Endotoxingehalt aufweist.
BioPerformance-zertifizierte Biochemikalien werden für kritische Life-Science-Anwendungen wie Zellkultur, Molekularbiologie und Diagnostik getestet. Sie werden auf DNase, RNase, Protease, Nickase, Zelltoxizität und Endotoxingehalt getestet.
Wählen Sie aus, um unser Angebot an Biochemikalien nach speziellen Qualitäten zu filtern und anzuzeigen:
BioUltra: AUF SPURENELEMENTE GEPRÜFTE BIOCHEMIKALIEN
Die BioUltra-Reagenzien für die Biochemie werden strengeren Tests nach genau definierten Reinheitsstandards unterzogen, um den hohen Anforderungen besonders empfindlicher molekularbiologischer Anwendungen gerecht zu werden, darunter Nukleinsäureuntersuchungen, Proteinexpression, Transformation/Transfektion, Elektrophorese, PCR, Pufferlösungen und vorgemischte Formulierungen.
BioXtra: AUF SPURENELEMENTE GEPRÜFTE BIOCHEMIKALIEN
Die BioXtra-Qualität metallfreier Biochemikalien und Forschungsreagenzien wird strengen Reinheitsprüfungen sowie speziellen Eignungstests unterzogen, um sicherzustellen, dass nur geringfügige Verunreinigungen in Zellkulturanwendungen wie Immunassays, Proteinaufreinigung, Transformationen und Chromatographie vorhanden sind.
BioPerformance-zertifiziert
Getestet und präqualifiziert für den Einsatz in verschiedenen Life-Science-Anwendungen wie Molekularbiologie, Zellkultur und/oder Elektrophorese.