Merck
1.04169
Sigma-Aldrich
Glycin
buffer substance for electrophoresis
Synonym(e):
Gly, Aminoessigsäure, Glycokoll, Glykoll, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
Beilstein:
635782
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105305
EG-Index-Nummer:
200-272-2
NACRES:
NC.01
Dampfdruck
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Assay
≥99.7% (perchloric acid titration)
Form
solid
Wirksamkeit
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
electrophoresis: suitable
pH-Wert
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
soluble 250 g/L
Dichte
1.161 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
920 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,7 %
Identität (IR): entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,02 %
Fremde Aminosäuren: ≤ 0,1 %
Andere Ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
Eignung (als Puffersubstanz für Elektrophorese): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable