Merck
G8898
Sigma-Aldrich
Glycin
≥99%, suitable for western blotting
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
Beilstein:
635782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.28
product name
Glycin, suitable for electrophoresis, ≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Farbe
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤70 ppm
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Absorption
≤0.15 at 280 at 1 M
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Bei Glycin handelt es sich um eine achirale proteinogene Aminosäure mit verschiedenen Rollen in der Biochemie und Physiologie. Als nicht-essentielle, nicht-polare glukogene Aminosäure wirkt es als inhibitorischer Neurotransmitter im zentralen Nervensystem und mit Glutamat als Co-Agonist an den NMDA-Rezeptoren. Als Ausgangsstoff dient Glycin als Baustein für verschiedene Makromoleküle und spielt eine wesentliche Rolle bei zellulären Prozessen.
Neben seinen biologischen Funktionen hat Glycin vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Forschung. Durch die Anwendungsmöglichkeiten als biochemisches Reagenz ist es in zahlreichen Assays und Verfahren von unschätzbarem Wert, während es durch seine Pufferkapazität essentiell für Verfahren wie SDS-PAGE, Western Blot, Chromatografie und Zellkulturen ist. Durch seine zwitterionische Natur ist Glycin ein wirksamer Puffer für eine Reihe von pH-Werten und wird in der immunologischen Forschung zur Pufferherstellung in Verfahren wie Western Blot verbreitet eingesetzt. Durch seine Kompatibilität mit Enzymen ist Glycin für enzymatische Assays wie die Laktatbestimmung nützlich. Darüber hinaus trägt Glycin zur Formulierung von Puffern für die Proteinstabilisierung, pH-Kontrolle und enzymatischen Reaktionen bei.
Glycin ist ein Molekül mit einem pH von 6,7, was etwa dem pH-Wert des Sammelgelbereichs von Polyacrylamidgelen entspricht. Es weist eine geringe Mobilität auf, ist hydrophob und assoziiert nicht mit Proteinen. Glycin ist ein Bestandteil von Tris-Glycin- und Tris-Glycin-SDS (Natriumdodecylsulfat)-Laufpuffern für die Polyacrylamidgel-Elektrophorese. Glycin ist außerdem ein Bestandteil von Towbin′s Transferpuffer für Western Blots.
Anwendung
  • Glycin wurde zur Herstellung von Gelatinekompositgerüsten verwendet.
  • Es wurde im Elutionspuffer zur Proteinextration mit einer HiTrap Protein-G-Säule eingesetzt.
  • Es wurde im SDS-Probenpuffer, -Laufpuffer und -Transferpuffer für die SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgel-Elektrophorese) und für Western Blots verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Hinweis zur Analyse
Getestet zur Verwendung in Elektrodenpuffern für die PAGE und in Transferpuffern für Western Blots.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Quantitative immunofluorescent blotting of the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2).
Gerk PM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 63, 279-279 (2011)
The role of muscle-derived stem cells in bone tissue engineering.
Sun JS et al.
Biomaterials, 26, 3953-3953 (2005)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)
Hames, B.D. and Rickwood, D.
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach, 32-35 (1990)