Wichtige Dokumente
G4252
Glyoxalase I from Saccharomyces cerevisiae
Grade IV, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein
Synonym(e):
S-Lactoyl-glutathione methylglyoxal-lyase (isomerizing)
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Grade IV
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥400 units/mg protein
Fremdaktivität
glyoxalase II ≤1%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable