Merck
F8190
Sigma-Aldrich
Fucoidan aus Fucus vesiculosus
≥95%
Synonym(e):
Fucoidin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
algae (Fucus Vesiculosus)
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Farbe
light yellow
Nützlicher pH-Bereich
5.0-11.0
Löslichkeit
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Fucoidan ist ein fucosereiches, sulfiertes Polysaccharid, das aus verschiedenen Braunalgenspezies isoliert wird.
Anwendung
Fucoidan aus Fucus vesiculosus wurde verwendet um:
  • die Anwendung von Heparinrot zum Nachweis von Fucoidan zu untersuchen
  • seine Bioaktivität als antimikrobielles Mittel zu untersuchen
  • seine Wirkung auf fortgeschrittene Glykationsendprodukte zu untersuchen
Biochem./physiol. Wirkung
Studien an Fucoidan zeigten, dass es ein breites Spektrum an biologischen Wirkungen aufweist, einschließlich Antitumor- und antiangogene Wirkungen, immunmodulierende, entzündungshemmende, gerinnungshemmende, antithrombotische und antioxidative Wirkungen. Fucoidan induziert die Makrophagenaktivierung, die anschließend mitogenaktivierte Proteinkinasen (MAPK) aktiviert und zur natürlichen Proliferation von Killerzellen führt. Fucoidan agiert als nicht selektiver Selektinblocker, induziert die Apoptose und unterdrückt die Angiogenese.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fanlu Wang et al.
Marine drugs, 19(4) (2021-04-04)
Fucoidans, sulfated polysaccharides extracted from brown algae, are marine products with the potential to modulate bone formation and vascularization processes. The bioactivity and safety of fucoidans are highly associated with their chemical structure, which may vary with algae species and
Bioactivity of Fucoidan as an Antimicrobial Agent in a New Functional Beverage
Poveda-Castillo et al.
Becker-Shaffer's Diagnosis and Therapy of the Glaucomas (2018)
Effects of scavenger receptors-1 class A stimulation on macrophage morphology and highly modified advanced glycation end product-protein phagocytosis
Shinichi H et al.
Scientific Reports, 8(1), 5901-5901 (2018)
Hang T T Cao et al.
Marine drugs, 16(11) (2018-11-06)
Fucoidans from brown macroalgae have beneficial biomedical properties but their use as pharma products requires homogenous oligomeric products. In this study, the action of five recombinant microbial fucoidan degrading enzymes were evaluated on fucoidans from brown macroalgae: Sargassum mcclurei, Fucus
Quantification of sulfated polysaccharides in mouse and rat plasma by the Heparin Red mix-and-read fluorescence assay
Ulrich W et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) (2017)