Merck
A1949
Sigma-Aldrich
Anti-Kaninchen-IgG-Peroxidaseantikörper (γ-kettenspezifisch), Maus, monoklonal
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper (γ-kettenspezifisch)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
RG-96, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rabbit
Darf nicht reagieren mit
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
Verpackung
vial of 0.5 mL
Methode(n)
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot: 1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
Isotyp
IgG1
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-Kaninchen-IgG-Peroxidaseantikörper (γ-kettenspezifisch), Maus, monoklonal, ist ein monoklonaler Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper, der an Meerrettichperoxidase konjugiert ist. Der monoklonale Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper wird aus dem RG-96-Hybridom gewonnen, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten aus mit Kaninchen-IgG immunisierten Mäusen erzeugt wird.
Das Produkt erkennt ein Epitop, das sich an der γ-(Schwer-)Kette von Kaninchen-IgG befindet. Beim Immunblotting erkennt der Antikörper sowohl native als auch denaturierte Formen von Kaninchen-IgG. In ELISA ist der Antikörper spezifisch für Kaninchen-IgG und zeigt keine Kreuzreaktivität mit Kaninchen-IgA und -IgM oder Human-IgG, -IgA und -IgM. Es wurde keine Kreuzreaktion mit IgG von folgenden Spezies festgestellt: Rind, Katze, Huhn, Hund, Ziege, Meerschweinchen, Pferd, Schwein, Ratte oder Schaf.
Kaninchen-IgG werden häufig als Primärantikörper in verschiedenen immunologischen Assays eingesetzt. Somit werden polyklonale Anti-Kaninchen-IgG in solchen Anwendungen üblicherweise als Sekundärantikörper verwendet. Polyklonale Antikörper für Kaninchen-IgG können jedoch auch mit IgG von anderen Spezies kreuzreagieren, insbesondere mit Human-IgG, was zu einer mangelhaften Spezifizität der Testergebnisse führt. Die Verwendung von monoklonalem Anti-Kaninchen-IgG, der nur für Kaninchen-IgG spezifisch ist, verbessert die Genauigkeit der immunologischen Assays und kann somit für verschiedene Forschungsanwendungen nützlich sein.
Immunogen
Kaninchen-IgG
Anwendung
Monoklonale Anti-Kaninchen-IgG-Peroxidase (γ-kettenspezifisch) wird wie folgt verwendet
  • in verschiedenen immunchemischen Assays wie Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • Western Blot
  • Immunhistologie
  • Dot Blot
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 1 % Rinderserumalbumin und 0,05 % MIT.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt mittels der zweistufigen Glutaraldehydmethode nach Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The rapid increase of circulating adiponectin in neonatal calves depends on colostrum intake
Kesser J, et al.
Journal of Dairy Science, 98(10), 7044-7051 (2015)
Marie Borggren et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 11(8), 1983-1990 (2015-03-10)
The threat posed by the 2009 pandemic H1N1 virus emphasized the need for new influenza A virus vaccines inducing a broad cross-protective immune response for use in both humans and pigs. An effective and broad influenza vaccine for pigs would
NsrR: a key regulator circumventing Salmonella enterica serovar Typhimurium oxidative and nitrosative stress in vitro and in IFN-gamma-stimulated J774. 2 macrophages
Gilberthorpe NJ, et al.
Microbiology, 153(Pt 6), 1756-1756 (2007)
Michal T Boniecki et al.
Nature communications, 8(1), 1287-1287 (2017-11-04)
Iron-sulfur (Fe/S) clusters are essential protein cofactors crucial for many cellular functions including DNA maintenance, protein translation, and energy conversion. De novo Fe/S cluster synthesis occurs on the mitochondrial scaffold protein ISCU and requires cysteine desulfurase NFS1, ferredoxin, frataxin, and
Yundan Wang et al.
PLoS pathogens, 9(1), e1003102-e1003102 (2013-01-18)
The stress of living conditions, similar to infections, alters animal immunity. High population density is empirically considered to induce prophylactic immunity to reduce the infection risk, which was challenged by a model of low connectivity between infectious and susceptible individuals