Fortfahren mit
A4679
Agarose
Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae (Gelidium)
Quality Level
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunodiffusion: suitable, immunoelectrophoresis: suitable
impurities
≤7% water
EEO
0.09-0.13
mp
88 °C±2 °C (1.5% gel)
transition temp
gel point 34-38 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose contains β-D-galactose and 3,6-anhydro-α-L-galactose, linked by glycosidic bonds β(1-4).
Application
Agarose is the most popular medium for immunoelectrophoresis because of the large pore size for rapid diffusion and for low background staining by Coomassie Blue G stain. The low EEO and high gel strength is specifically selected and tested for immunoelectrophoresis and immunodiffusion.
Preparation Note
Gel Preparation:
1. Prepare a 1% agarose solution (sufficient for 10 gels 85 mm x 100 mm, 1-1.5 mm thick) by mixing 1.5 g agarose (Catalog No. A4679) in 150 mL of prepared barbital buffer and heat in a boiling water bath until completely dissolved.
2. To prepare one gel, pour 14 mL of agarose solution onto the hydrophilic side of a level, well supported 85 mm x 100 mm sheet of Electrophoresis Film for Agarose Gels (Catalog No. E0264). Pour from the center of the sheet toward its edges forming an even layer of agarose 1-1.5 mm thick.
3. Allow the gels to harden for one hour at 4 °C before using or store at 0-5 °C in an appropriate, plastic wrapped container.
Analysis Note
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0169A0576A6013
EEO
0.09-0.13
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.12
EEO
0.09-0.13
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1800 g/cm2 (1% gel), ≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoelectrophoresis: suitable, immunodiffusion: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
biological source
algae (Gelidium)
biological source
-
biological source
-
biological source
algae (Gelidium & Gracilaria)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Agarose and its derivatives as supports for enzyme immobilization
Zucca P, et al.
Molecules (Basel), 21(11), 1577-1577 (2016)
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A4679-500G04061833616970
A4679-50G04061833616987
A4679-100G04061833374900