81227
Poly(ethylenglykol)
BioUltra, 3,000
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Form
solid
Mol-Gew.
Mr 2700-3300
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2)
pH-Wert
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup