Wichtige Dokumente
P2906
Poly(ethylenglykol)
Hybri-Max™, mol wt 3,000-3,700, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Qualität
Hybri-Max™
Sterilität
autoclaved
Produktlinie
BioReagent
Form
waxy solid
Mol-Gew.
3,000-3,700
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Recommended for cell fusion.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)