Merck
HomeProdukteChemie und BiochemikalienBiochemikalienDetergenzien – anionisch, kationisch, zwitterionisch, schaumhemmend
Detergenzien – anionisch, kationisch, zwitterionisch, schaumhemmend
Detergenzien sind Tenside oder Verbindungen, die die Oberflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten oder zwischen Flüssigkeiten und Feststoffen durch Solubilisierung hydrophober Moleküle reduzieren. Diese wasserlöslichen oberflächenaktiven Mittel bestehen aus einem hydrophoben Teil, normalerweise eine lange Alkylkette, die an hydrophile oder die Wasserlöslichkeit verbessernde funktionelle Gruppen gebunden ist. Detergenzien werden häufig in der Biochemie, Zellbiologie und Molekularbiologie zur Zelllyse, Membranprotein- und Lipidaufreinigung, Proteinkristallisierung und Reduzierung der Hintergrundfärbung in Blottingexperimenten eingesetzt.   
Wir bieten eine breite Auswahl an biologischen Detergenzien und Tensiden für Ihre Forschungs- und Produktionsanforderungen an, einschließlich biologisch abbaubarer Alternativen gemäß OECD 301F wie TERGITOL™ 15-S und ECOSURF™ Tenside. Unsere Detergenzprodukte umfassen: anionische Detergenzien, kationische Detergenzien, zwitterionische Detergenzien, nichtionische Detergenzien und Antischaummittel. Unser Portfolio umfasst chemisch stabile Produkte in Reinheitsgraden für den allgemeinen Laborgebrauch bis hin zu den anspruchsvollsten Anwendungen. Unsere Produkte, die nach ISO 90001:2008 zertifiziert sind, können in Bulk- oder individuellen Bestellmengen bezogen werden. Egal ob Sie nur eine kleine Menge für den Laborgebrauch oder große Mengen benötigen, Sie erhalten von uns stets die gleiche Qualität.
Erfahren Sie mehr über:
Ionische Detergenzien
Ionische Detergenzien enthalten anionische oder kationische Kopfgruppen und besitzen eine Nettoladung. Ihre hydrophoben Schwänze sind entweder gerade Kohlenwasserstoffketten wie bei Natriumdodecylsulfat (SDS) und Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) oder starre Steroidgruppen wie bei Gallensalzen. Ionische Detergenzien sind äußerst wirksam zur Solubilisierung von Membranproteinen, jedoch fast immer zu einem gewissen Grad denaturierend. Gallensäuresalze sind anionische Detergenzien mit Rückgraden, die aus starren Steroidgruppen bestehen, z. B. Natriumsalze von Cholinsäure und Desoxycholsäure. Aufgrund ihrer planaren Struktur haben diese Moleküle eine polare und eine unpolare Seite. Infolgedessen ist ihre kritische Mizellenkonzentration hoch und ihre Mizellen sind klein, wodurch sie sich leicht durch Dialyse entfernen lassen.
Nichtionische Detergenzien
Nichtionische Detergenzien enthalten ungeladene, hydrophile Kopfgruppen, die entweder aus Polyoxyethylen-Gruppen wie bei BRIJ® und Triton™ Detergenzien oder Glycosidgruppen wie bei Octylglucosid und Dodecylmaltosid bestehen. Da nichtionische Detergenzien Lipid-Lipid- und Lipid-Protein-, jedoch keine Protein-Protein-Wechselwirkungen abbrechen, gelten sie als nicht-denaturierend. Daher werden diese milden Detergenzien in ihrer biologisch aktiven Form verbreitet bei der Isolierung von Membranproteinen eingesetzt. Im Gegensatz zu ionischen Detergenzien wirken sich Salze nur minimal auf die Mizellengröße nichtionischer Detergenzien aus.
Zwitterionische Detergenzien
Zwitterionische Detergenzien besitzen Eigenschaften sowohl von ionischen als auch nichtionischen Arten. Wie nichtionische Detergenzien weisen die zwitterionischen Detergenzien keine Nettoladung, Leitfähigkeit und elektrophoretische Mobilität auf und binden nicht an Ionenaustauscherharze. Sie werden daher oftmals als nützliche Alternativen zu nichtionischen Detergenzien bei der Ionenaustauschchromatographie, Elektrophorese und isoelektrischen Fokussierung eingesetzt. Wie ionische Detergenzien brechen Sie jedoch Protein-Protein-Wechselwirkungen effizient ab. Steroidbasierte Zwittergenzien wie CHAPS sind weniger denaturierend als linearkettige zwitterionische Detergenzien (z. B. Dodecyldimethyldiaminoxid).
Zugehörige Produktressourcen
  • Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
    In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
  • Poster: Biological Detergents
    This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
  • Article: Solubilization of Membrane Proteins
    Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
  • REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
    Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
  • Flyer: Greener Surfactants – The New Detergents that Degrade
    These surfactants are part of our growing portfolio of sustainable products and solutions that are designed to help you reduce the ecological impact of your research. While they are aligned with “The 12 Principles of Green Chemistry”, our greener alternatives still deliver excellent quality and efficacy to meet the highest standards in research and production.
  • Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
    To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
  • Guide: Detergents
    Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.