Merck
95904
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)
BioUltra, 4,000
Synonym(e):
PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Form
powder
Mol-Gew.
Mr 3500-4500
Verunreinigungen
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH-Wert
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
58-61 °C
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenglycol) (PEG) ist ein Polymer aus Ethylenglycol-Einheiten und hat hydrophile Eigenschaften. PEG ist strukturell flexibel und verfügt über eine ausgeprägte Hydrationsfähigkeit. PEG ist biokompatibel und weist in seiner Struktur keine sterischen Hindernisse auf. PEG wurde von der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) als Arzneimittelkonjugat zugelassen. Es ist nicht-immunisierend und sicher. Eine PEG-Konjugation verbessert die Löslichkeit und Auflösung des Antidiabetikums Gliclazid. PEG wird in biochemischen und molekularbiologischen Experimenten häufig als Reagenz genutzt. Es wird bei der Funktionalisierung von Kohlenstoffnanoröhrchen verwendet.
Anwendung
Poly(ethylenglycol) hat folgende Anwendungen:
  • Pufferbestandteil bei der Isolation und Transformation von Weizenprotoplasten
  • Zusatzstoff zu Zellkulturen in Suspension
  • Pufferbestandteil bei der Transformation von Hefen
  • Bestandteil des Kristallisierungspuffers bei der Kristallisierung von Cysteinprotease ATG4B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Immunogenicity of polyethylene glycol (PEG)
Garay RP and Labaune JP
The open conference proceedings journal, 2(1), 1257-1275 (2011)
Characterisation of gliclazide-PEG 8000 solid dispersions
Biswal S, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 8(5), 260-260 (2009)
ATG4B contains a C-terminal LIR motif important for binding and efficient cleavage of mammalian orthologs of yeast Atg8
Rasmussen MS, et al.
Autophagy, 13(5), 834-834 (2017)
Genome editing of bread wheat using biolistic delivery of CRISPR/Cas9 in vitro transcripts or ribonucleoproteins
Liang Z, et al.
Nature Protocols, 13(3), 413-413 (2018)
Rapid detection of polyethylene glycol sonolysis upon functionalization of carbon nanomaterials
Murali VS, et al.
Exp. Biol. Med, 240(9), 1147-1151 (2015)