Wichtige Dokumente
Y0001470
Benzoesäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
Ph. Eur.
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Beschreibung
API family: benfluorex
API-Familie
mefenamic acid, benfluorex, metronidazole
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Verfügbarkeit
not available in (Sales restrictions may apply)
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)