Wichtige Dokumente
Y0001081
Mefenaminsäure Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,3-Dimethylanilin, 1-Amino-2,3-dimethyl-benzol, 2,3-Xylidin, 3-Amino-o-xylol, CN-Cbl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
4.2 (vs air)
API-Familie
mefenamic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2.5 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)