Merck
W213101
Sigma-Aldrich
Benzoesäure
≥99.5%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzolameisensäure, Benzolcarbonsäure, Diacylsäure, Phenylcarbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
FEMA-Nummer:
2131
Beilstein:
636131
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.021
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Assay
≥99.5%
Form
powder or crystals
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Verpackung
poly drum of 10, 25 kg
poly bottle of 1 kg
bp
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble, clear, colorless (95% ethanol, 1gm/3mL)
Dichte
1.32 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzoesäure ist eine organische Säure, die in ihrer Natriumsalzform als antimikrobielles Mittel, Aromastoff und Konservierungsmittel eingesetzt wird.
Anwendung
  • Photochemical Aerobic Upcycling of Polystyrene Plastics.: Benzoesäure wird in einem neuartigen photokatalytischen Verfahren für das Upcycling von Polystyrol-Kunststoffen eingesetzt. Diese Studie zeigt ihre Anwendung in der nachhaltigen Chemie, wobei der Schwerpunkt auf dem effizienten Abbau und Recycling von Polymermaterialien liegt (Skolia et al., 2024).
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, die Europäische Biozid-Produktverordnung, die kanadische Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 249-252 (1997)
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 141-141 (2012)
S Nacht et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 4(1), 31-37 (1981-01-01)
The transepidermal penetration and metabolic disposition of 14C-benzoyl peroxide were assessed in vitro (excised human skin) and in vivo (rhesus monkey). In vitro, the benzoyl peroxide penetrated into the skin, through the stratum corneum or the follicular openings, or both
Ly Dieu Tran et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(44), 18237-18240 (2012-10-30)
An auxiliary-assisted, copper catalyzed or promoted sulfenylation of benzoic acid derivative β-C-H bonds and benzylamine derivative γ-C-H bonds has been developed. The method employs disulfide reagents, copper(II) acetate, and DMSO solvent at 90-130 °C. Application of this methodology to the
Wanchun Xiang et al.
ChemSusChem, 6(2), 256-260 (2013-01-25)
Sensing the sun: Incorporation of a cyanomethyl benzoic acid electron acceptor into donor-π-acceptor sensitizers for dye-sensitized-solar cell is shown to lead to devices with improved conversion efficiency when compared with more widely used cyanoacetic acid acceptor.