Merck
1.00130
SAFC
Benzoesäure
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 210
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Benzoesäure, Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
E-Nummer:
E210
EG-Index-Nummer:
200-618-2
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.001 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Form
powder
solid
Selbstzündungstemp.
570 °C
Qualität
E 210
Methode(n)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C
Übergangstemp.
flash point 121 °C
Löslichkeit
water: 2.9 g/L at 25 °C
Dichte
1.321 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤2.5 ppm
Cu: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Mn: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤10 ppm
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Benzoesäure wird in der Regel als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Formulierungen und Kosmetika eingesetzt. Sie wird auch als Additiv für die Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable