M1851000
Metronidazolbenzoat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-ethyl)-benzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metronidazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChIKey
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)