Wichtige Dokumente
PHL80021
Benzoesäure
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)