Merck
34124
Supelco
Deoxynivalenol -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonym(e):
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on, DON, Vomitoxin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChIKey
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Deoxynivalenol findet sich häufig in Getreide und landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie unter anderem Mais, Gerste, Hafer, Roggen, Weizen, Malz, Brot oder Bier. Es ist ein Mykotoxin, das sich in erster Linie auf die Viehwirtschaft auswirkt, indem es die Nahrungsaufnahme bei Nutztieren verringert. Die Auswirkung der DON-Kontamination in Getreide und anderen Lebensmitteln gilt als einer der Faktoren für die Kashin-Beck-Krankheit, eine chronische und endemische Erkrankung der Knochen und Gelenke.
Deoxynivalenol gehört zur Gruppe der tetracyclischen Sesquiterpenoid-Mykotoxine mit der Bezeichnung Trichothecene, die von Fusarium-Pilzen produziert werden und natürlicherweise in kleinkörnigem Getreide und infiziertem Mais vorkommen.
Informieren Sie sich über unser gesamtes Sortiment an Mykotoxin-Referenzmaterialien vom Trichothecen-Typ
Anwendung
Deoxynivalenol-Lösung wurde als analytischer Referenzstandard für die Quantifizierung des Analyten in Mais- und Weizenmehlmatrizen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit UV-Detektion (HPLC-UV) verwendet. Sie wird als analytischer Standard für die Untersuchung ihres Toxizitätsmechanismus auf menschliche Chondrozyten durch Microarray- und Bioinformatik-Analyse verwendet.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of 12 type A and B trichothecenes in cereals by liquid chromatography? electrospray ionization tandem mass spectrometry
Klotzel M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 8904-8910 (2005)
Production of monoclonal antibodies for the specific detection of deoxynivalenol and 15-acetyldeoxynivalenol by ELISA
Sinha.CR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 1740-1744 (1995)
Lei Yang et al.
Toxicology letters, 321, 61-68 (2019-12-22)
T-2 toxin and deoxynivalenol (DON) are two representative mycotoxins that are commonly found in cereals and agricultural products. As T-2 toxin and DON are considered the cause of Kashin-Beck disease, a special osteoarticular disease, chondrocytes would be a vital target
Giuseppina Avantaggiato et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 42(5), 817-824 (2004-03-30)
In vitro screening of 14 adsorbent materials, including some commercial products used to detoxify Fusarium-mycotoxins, were tested in the pH range of 3-8 for deoxynivalenol (DON)- and nivalenol (NIV)-binding ability. Only activated carbon showed to be effective with binding capacities
James J Pestka et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part B, Critical reviews, 8(1), 39-69 (2005-03-15)
Deoxynivalenol (DON) is a mycotoxin that commonly contaminates cereal-based foods worldwide. At the molecular level, DON disrupts normal cell function by inhibiting protein synthesis via binding to the ribosome and by activating critical cellular kinases involved in signal transduction related