Merck
HAWP02500
Millipore
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
in accordance with ASTM® D4898
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Kapazität
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Blasenpunkt
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Biologisch inerte Mischungen aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne das Tensid Triton enthalten minimale Mengen an Netzmitteln und haben weniger wasserlösliche Inhaltsstoffe als MF-Millipore-Standardfilter.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachung
- In verschiedenen Porengrößen in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Filtercode: HAWP
Anwendung
  • Klärfiltration wässriger Lösungen
  • Partikelentfernung
  • Partikelanalyse
  • Mikrobiologische Analyse
  • Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
  • Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) dient der wirksamen Entfernung biologischer Verunreinigungen wie Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen kann eine Flüssigkeitsfiltration durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) verwendet werden. Hierdurch können Mikroorganismen eingefangen und für nachfolgende Wachstumskulturen und -analysen eingesetzt werden
  • Lagerung: An einem trockenen Ort weitab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luiz Fernando Carvalho-Kelly et al.
Journal of bioenergetics and biomembranes, 52(2), 93-102 (2020-01-23)
Acanthamoeba castellanii is a free-living amoeba and the etiological agent of granulomatous amoebic encephalitis and amoebic keratitis. A. castellanii can be present as trophozoites or cysts. The trophozoite is the vegetative form of the cell and has great infective capacity
Ting Sang et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 190, 110938-110938 (2020-03-17)
Dental materials are susceptible to dental plaque formation, which increases the risk of biofilm-associated oral diseases. Physical-chemical properties of dental material surfaces can affect salivary pellicle formation and bacteria attachment, but relationships between these properties have been understudied. We aimed
Hiroyuki Okano et al.
Nature microbiology, 5(1), 206-215 (2019-12-11)
Many microorganisms exhibit nutrient preferences, exemplified by the 'hierarchical' consumption of certain carbon substrates. Here, we systematically investigate under which physiological conditions hierarchical substrate utilization occurs and its mechanisms of implementation. We show utilization hierarchy of Escherichia coli to be