HAWG04700
MF-Millipore™ Membranfilter, Porengröße 0,45 µm, mit Netzaufdruck
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 100 discs
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 100 discs
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Blasenpunkt
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Klärfiltration wässriger Lösungen
- Partikelentfernung
- Partikelanalyse
- Mikrobiologische Analyse
- Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
- Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
- Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Gebrauchsanweisung: Durch die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) werden biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen, effektiv entfernt. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann die Flüssigkeit durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen abzufangen und deren Wachstum für die anschließende Kultivierung und Analyse zu fördern
- Lagerung: An einem trockenen Ort, von jeglichen Wärmequellen entfernt aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3