Merck
HNWP04700
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Beschreibung
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
170 μm
Porengröße
0.45 μm pore size
Blasenpunkt
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HNWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Nylon-Filter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich: 1) Nylon-Membranfilter mit Porengrößen zwischen 0,20 und 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenweiten zwischen 5 und 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Sauberkeitsanalyse verwendet.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
  • Klärung von Lösungen
  • Partikelentfernung
  • Partikelanalyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen He et al.
Environmental science and pollution research international, 27(6), 5825-5844 (2019-12-20)
Particulate matter in European cities, especially in urban areas, is mainly from urban road traffic and constitutes a great threat to the health of inhabitants. Therefore, understanding of the role of common urban roadside plant plays for particulate matter (PM)
Chen He et al.
International journal of phytoremediation, 22(2), 184-200 (2019-08-28)
Atmospheric particulate matters (PM) caused by urban traffic system put residents' health at serious risk. As a method of phytoremediation to mitigate this risk, roadside plants show significant potential to remove PM from the air. However, the relationship between traffic