XX4502500
HP-Filterhalter, 25 mm, Edelstahl
HP Filter Holder, 25mm, stainless steel
Synonym(e):
25 mm Filter Holder, Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
nitrile seal
stainless steel
Qualitätsniveau
Parameter
345 bar max. inlet pressure (5000 psi)
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Höhe
3.2 cm
Durchmesser
5.1 cm (2.0 in.)
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
2.2 cm2
Fitting
1/8 in. female NPT inlet fitting
1/8 in. female NPT outlet fitting
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with In-Line Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inline-Edelstahl-Filterhalter für die Inline-Filtration werden häufig für die Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten bei Einlassdrücken von 20 bis 700 bar eingesetzt. Der zulässige Differenzdruck hängt vom eingesetzten Filter ab. Alle Filterhalter können autoklaviert werden (erhältlich mit einem Durchmesser von 25 mm oder 47 mm).
Der Filterhalter XX4404700 ist mit einem Rückdrucksieb ausgestattet. Bei Verwendung der PTFE-beschichteten Stützsiebe XX4404702 und XX4404704 kann der Halter mit eingelegtem Filter autoklaviert werden.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 und 00907P sind Ersatzteile für Filterhalter XX4404700.
Der Filterhalter XX4504700 kann einlassseitig mit dem Stützsieb XX4504704 zum Schutz des Filters gegen Rückdruck ausgerüstet werden.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 und XX45047RK sind Ersatzteile für Filterhalter XX4504700.
Ersatzteile für den 25-mm-Edelstahl-Filterhalter sind als Kit mit der Bestellnummer XX45025RK erhältlich und enthalten: (3) Edelstahlsechskantschrauben, (3) LCR-behandelte Buna-N-O-Ringe (2-018), (1) Edelstahl-Stützsieb, (1) Allen-Innensechskantschlüssel.
Anwendung
Prinzip