Merck
HVLP04700
Millipore
Durapore® Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
PVDF-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Millipore
Parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
125 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
70 % porosity
Blasenpunkt
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Durapore®-Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, nur wenige extrahierbare Bestandteile und eine hohe chemische Verträglichkeit. Hydrophile Durapore-Membranen binden wesentlich weniger Proteine als Nylon-, Nitrozellulose- oder PTFE-Membranen.
Eigenschaften & Vorteile
- In verschiedenen Porengrößen (sowohl in hydrophilen als auch hydrophoben Varianten) für bedarfsgerechte Anwendungen erhältlich
- Durapore-Membranfilter bieten eine sehr geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
Filtercode: HVLP
Filtertyp: Siebfilter
Anwendung
Klärende Filtration biologischer Lösungen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Die Sterilfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Federico I Brigante et al.
Food chemistry, 312, 126059-126059 (2020-01-04)
Food fraud is perpetrated with increasing frequency along the food chain, triggering the need for new and modern tools to detect food authenticity. Chia, flax and sesame seeds are well known for the good nutritional characteristics of their oils, but
D M Bernstein et al.
Toxicology and applied pharmacology, 387, 114856-114856 (2019-12-15)
This 90-day repeated-dose inhalation toxicology study of brake-dust (BD) (brakes manufactured with chrysotile) in rats provides a comprehensive understanding of the biokinetics and potential toxicology in the lung and pleura. Exposure was 6 h/d, 5d/wk., 13wks followed by lifetime observation (~20
Zupeng Chen et al.
Journal of integrative neuroscience, 19(1), 101-109 (2020-04-08)
Medicinal plant breviscapine is shown to exhibit a protective role in tissue damage after cerebral hemorrhage. The effects of breviscapine on neurological deficit score, brain tissue water content, brain pathological tissue changes, blood-brain barrier bidirectional regulation, and inflammatory factors after
Qi Li et al.
Molecular and cellular biochemistry, 466(1-2), 139-148 (2020-02-06)
Pirarubicin (THP), an anthracycline drug, is widely used as a basic therapeutic agent for the treatment of carcinoma and lymphatic malignant tumor. However, it exerts irreversible cardiotoxicity in varying degrees. At present, dexrazoxane (DZR) is the only cardioprotective agent used
Sara Saeidikhoo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 70(7), 1153-1163 (2020-03-14)
To date, no certain cure has been found for patients with degenerative cerebellar disease. In this trial, we examined the in vivo and in vitro neuroprotective effects of Sertoli cells (SCs) on alleviating the symptoms of cerebellar ataxia. Testicular cells