Merck
SX0002500
Millipore
Swinnex-Filterhalter
Swinnex Filter Holder, 25mm
Synonym(e):
Polypropylene filter holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Hersteller/Markenname
Swinnex®
Parameter
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Länge
3.7 cm
Durchmesser
3.2 cm
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
3.4 cm2
Durchm. Vorfilter
22 mm , thick depth prefilter
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Sterifil Aseptic System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Stellen Sie Ihren eigenen Spritzenfilter her! Swinnex-Filterhalter bieten Ihnen die Möglichkeit, den Membrantyp und Durchmesser auszuwählen, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Für die sterile Filtration sollten die Swinnex-Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklaviert werden. Reinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze ausgegeben werden, oder installieren Sie den Filterhalter „in-line“ zum Filtern größerer Flüssigkeitsmengen.
Eigenschaften & Vorteile:
•In drei Größen für unterschiedliche Prozessvolumina erhältlich
•Mit eingesetztem Filter autoklavierbar für die Sterilfiltration
Swinnex-Filterhalter SX0001300, 13 mm
Swinnex-Filterhalter SX0002500, 25 mm
Swinnex-Filterhalter SX0004700, 47 mm
Ersatzteile
SX0001301 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 13 mm
SX0002501 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 25 mm
XX2702510 Stützsiebplatte, 25 mm, Polypropylen
XX1104715 Stützsiebplatte, 47 mm, Polypropylen
XX1104707 O-Ring (5-329) für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX0004701 Unterteil-O-Ring für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX00047RK Ersatzteil-Kit für Swinnex-Filterhalter 47 mm
Anwendung
Swinnex-Filterhalter, 25 mm
Prinzip
Druck
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar mit eingesetztem Filter
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany