Merck
ESG1107
Sigma-Aldrich
ESGRO® Rekombinantes Maus-LIF-Protein
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml.
Synonym(e):
Murine LIF, Mouse LIF, mLIF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Assay
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
10000000 units/mL
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
mouse ... LIF(16878)
Allgemeine Beschreibung
Das ESGRO Maus-LIF-Mediumsupplement wird in aktiven Einheiten/ml geliefert, um eine einheitliche Leistung von Charge zu Charge zu gewährleisten. Jede Charge ESGRO-Supplement wird strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, um eine zuverlässige Hemmung der Differenzierung muriner pluripotenter Stammzellen sicherzustellen. ESGRO Maus-LIF-Supplement kann sowohl für Feeder-basierte als auch Feeder-freie Kulturen muriner embryonaler Stammzellen (ES) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS) verwendet werden.
Maus-Leukämie-Hemmfaktor (LIF, mLIF) fördert Selbsterneuerung und die langfristige Erhaltung muriner pluripotenter embryonaler Stammzellen (ES) und induzierter pluripotenter embryonaler Stammzellen (iPS) durch Unterdrückung der spontanen Differenzierung.
Anwendung
Das ESGRO Supplement wird u.a. als Reagenz für die In-vitro-Erhaltung des pluripotenten Phenotyps muriner ES-Zellen verwendet.
EMPFOHLENE PROTOKOLLE:
ES-Zellen: Bei pluripotenten ES-Zellkulturen der Linie D3 und MBL-1 werden oftmals 1000 Einheiten ESGRO Supplement pro 1,0 ml Gewebekulturmedium benötigt, um ES-Zellen mit einem Stammzellphänotyp zu erhalten. Ähnliche mLIF-Konzentrationen wurden auch zur Übertragung genetisch veränderter ES-Zellen (E3) in die Keimbahn verwendet.
Bei der empfohlenen Konzentration sind 107 Einheiten ESGRO ausreichend für 10,0 l Gewebekulturmedium und 106 Einheiten ESGRO Supplement ist ausreichend für 1,0 l Gewebekulturmedium.
Physikalische Form
ESGRO Supplement wird in flüssiger Form von 107 Einheiten in 1,0 ml phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 1 % w/v Rinderserumalbumin (BSA) als Träger zur Stabilisierung geliefert.
Format: Aufgereinigt
Angaben zur Herstellung
ESGRO® Supplement wird sterilfiltriert (0,22-μm-Filter) geliefert und ist negativ in Mykoplasmentests.
Lagerung und Haltbarkeit
ESGRO Supplement wird bei Umgebungstemperatur verschickt. Ein Kühlakku kann auf Kundenwunsch beigefügt werden, ist jedoch nicht notwendig. Bei der Entwicklung von ESGRO Supplement wurden umfassende Stabilitätstests durchgeführt. Dieses Produkt ist sowohl in konzentrierter Form als auch in sterilem Gewebekulturmedium verdünnt mindestens 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar, ohne einen Aktivitätsverlust der ES-Zellen aufzuweisen. Für die Langzeitlagerung wird empfohlen, das ESGRO Supplement bei 4 °C aufzubewahren. Durch Einfrieren und Auftauen wird die Leistung reduziert. Es wird empfohlen, ESGRO Supplement vor der Verwendung in sterilem Gewebekulturmedium auf eine praktische Konzentration zu verdünnen und dann in Aliquoten bei 4 °C aufzubewahren. Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden. Das Produkt ist mindestens 7 Tage bei 37 °C in einem 5 % CO2-Inkubator während der Kultivierung der ES-Zellen haltbar.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität: ESGRO® Supplement wird sowohl an murinen embryonalen Stammzellen (D3 & MBL-1) als auch an murinen myeloischen Leukämiezellen M1 (4) beurteilt. Ein Standard von 50 Einheiten gilt als die Konzentration an ESGRO Supplement in 1,0 ml Gewebekulturmedium, die eine Differenzierung von 50 % der M1-Kolonien(4) induziert. 107 Einheiten entsprechen etwa 100 μg reinem Protein und sind ausreichend zur Behandlung von 10 Litern ES-Zellkulturmedium.
Embryonaler Stammzellassay: Hemmung der Differenzierung bei 1000 Einheiten/ml muriner myeloischer Leukämiezellen, M1-Assay: Spezifische Aktivität >/= 108 Einheiten/mg
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation and characterization of neural crest-derived stem cells from dental pulp of neonatal mice.
Janebodin, Kajohnkiart, et al.
Testing, 6, e27526-e27526 (2011)
Xudong Fu et al.
Science advances, 6(22), eaay5181-eaay5181 (2020-06-12)
In mouse embryonic stem cell (ESC), a small cell population displays totipotent features by expressing a set of genes that are transiently active in 2-cell-stage embryos. These 2-cell-like (2C-like) cells spontaneously transit back into the pluripotent state. We previously dissected
Guangdun Peng et al.
Nature, 572(7770), 528-532 (2019-08-09)
During post-implantation development of the mouse embryo, descendants of the inner cell mass in the early epiblast transit from the naive to primed pluripotent state1. Concurrently, germ layers are formed and cell lineages are specified, leading to the establishment of
Novel hyperactive transposons for genetic modification of induced pluripotent and adult stem cells: a nonviral paradigm for coaxed differentiation.
Belay, Eyayu, et al.
Stem Cells, 28, 1760-1771 (2010)
Dynamic regulation of 5-hydroxymethylcytosine in mouse ES cells and during differentiation.
Ficz G. et al.
Nature null