Merck
Stammzellen
Das Bild zeigt eine Sammlung unregelmäßig geformter, violett-rosa-farbener Kleckse vor einem blassem Hintergrund.
Stammzellen haben die einzigartige Fähigkeit, sich selbst zu erneuern oder sich in verschiedene Zelltypen zu differenzieren, wenn sie auf entsprechende Signale reagieren. Diese Eigenschaften verleihen den Stammzellen eine hohe Leistungsfähigkeit in Bezug auf Reparatur, Ersatz und Regeneration von Gewebe. Sie sind aus diesem Grund von besonderem Interesse für die medizinische Forschung. Embryonale Stammzellen haben die Fähigkeit, sich in mehr Zelltypen zu differenzieren als adulte Stammzellen. Die Differenzierung wird in vivo durch verschiedene Faktoren ausgelöst, von denen einige in In-vitro-Stammzellkulturen repliziert werden können. Die Beschaffenheit von Stammzellen erfordert die Verwendung spezieller Stammzellkulturmedien und -reagenzien. Da suboptimale Medien das Differenzierungspotenzial von Stammzellen verändern können, ist es entscheidend, dass zu Beginn des Forschungsprozesses die richtigen stammzellvalidierten Medien und Reagenzien ausgewählt werden. Stammzellen können wie jede andere Zelllinie kultiviert werden, sofern die richtigen stammzellqualifizierten Medien, Reagenzien und Bedingungen eingesetzt werden. Einige Stammzelllinien sind quasi unsterblich und können unbegrenzt im Labor kultiviert werden, bei vielen ist dies jedoch nicht der Fall. Daher ist es wichtig, diese Optionen zu berücksichtigen, bevor mit der Stammzellkultur begonnen wird.
Lesen Sie mehr über:
Zugehörige Produktinformationen
Seite 1 von 2
Fluoreszenzgefärbte mesenchymale Stammzellen für die Immunzytochemie
Stammzellforschung
Die jüngsten Fortschritte im Bereich der Stammzellforschung sind auf die Einführung der CRISPR-Genom-Editierungstechnologie und fortschrittliche 3D-Zellkulturtechniken zurückzuführen. Diese Protokolle, wie z. B. organoide Zellkulturmethoden, haben bessere In-vitro-Vorhersagemodelle im „Disease-in-a-Dish“-Format (Krankheitsmodelle in der Petrischale) ermöglicht. Dank unserer kombinierten Expertise in den Bereichen CRISPR, ZFN-Geneditierung und Stammzellen bieten wir jetzt neuartige Stammzelllinien, optimierte Medien und innovative Kits für alle Bereiche der Stammzellbiologie an, einschließlich induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC), neuraler, mesenchymaler und hämatopoetischer Stammzellkulturen.
Zusätzlich zu unserem umfangreichen Portfolio an Assay-fertigen Stammzellen, serumfreien Zellkulturmedien und 3D-Kulturlösungen bieten wir über unser benutzerfreundliches Cell Design Studio kundenspezifische Stammzelllinien an. Wählen Sie Ihre bevorzugte Wirts- oder iPSC-Linie und lassen Sie unser kompetentes Team von Wissenschaftlern Ihr gewünschtes Gen ausschalten, verändern oder anschalten.
Pluripotente Stammzellen, darunter embryonale Stammzellen (ES-Zellen) und induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), haben die Fähigkeit, differenzierte Nachzuchten hervorzubringen, die alle drei Keimschichten (Ektoderm, Endoderm und Mesoderm) repräsentieren. Die Fähigkeit, pluripotente Zellen in vitro zu vermehren und sie einer direkten Differenzierung zu unterziehen, um spezifische Zelltypen zu produzieren, ist entscheidend für die Entwicklung zellbasierter Therapien zum Ersatz oder zur Wiederherstellung von Gewebe, das durch Krankheit oder Verletzung beschädigt wurde.
Wir bieten eine breite Palette von Werkzeugen zur Unterstützung des iPS-Arbeitsablaufs an, darunter: iPS-Zell-Reprogrammierungskits, iPS-Zellkulturmedien und -reagenzien, iPS-Zellcharakterisierungswerkzeuge und iPS-Zelldifferenzierungsmedien.
Pluripotente Stammzellen
Wir sind stolz darauf, Linien der European Bank of Induced Pluripotent Stem Cells (EBiSC) anbieten zu können, um Forschern einen besseren Zugang zu nahezu 800 von Patienten abgeleitete Human-iPS-Zelllinien für die Modellierung von Krankheiten zu ermöglichen. Dieses Portfolio ist eine Erweiterung unserer Partnerschaft mit Public Health England als Vertriebspartner des Portfolios der European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC). Wir bieten eine Komplettlösung für den iPSC-Arbeitsablauf, darunter aktuelle Reprogrammierungskits, iPSC-Kulturmedien und Stammzell-Antikörper und Charakterisierungskits.
Neurale Stammzellen
Wir bieten eine Vielzahl proprietärer humaner neuraler Stammzelllinien an, die aus verschiedenen Quellen stammen, darunter iPSC, fötale und embryonale Stammzellen. Alle NSC-Linien werden mit optimierten serumfreien Medien und Reagenzien geliefert, um eine angemessene Expansion sicherzustellen. Spezielle NSC-Medien gewährleisten eine angemessene Differenzierung und wir bieten Tools für die nachgeschaltete NSC-Charakterisierung.
Mesenchymale Stammzellen
Humane mesenchymale Stammzellen (MSZ) sind multipotente adulte Stammzellen, die die Fähigkeit zur multilinearen Differenzierung besitzen und eine Vielzahl mesenchymaler Phänotypen wie Osteoblasten (Knochen), Adipozyten (Fett) und Chondrozyten (Knorpel) hervorbringen. Aufgrund ihrer Fähigkeit zur Selbsterneuerung über lange Zeiträume sowie sich in spezialisierte Zellen zu differenzieren, hat das Interesse an der Biologie von MSZ-Kulturen zugenommen, insbesondere an ihrem therapeutischen Potenzial für eine Vielzahl von Krankheiten. Unsere umfassende Sammlung von Werkzeugen und Technologien für die Kultivierung mesenchymaler Stammzellen umfasst MSZ-Linien mit niedriger Passage aus verschiedenen Geweben, optimierte Expansions- und Differenzierungsmedien sowie eine breite Palette von MSZ-bezogenen Antikörpern und Zellfarbstoffen.
MEF-Feederzellen
Viele Kulturprotokolle für embryonale Stammzellen (ES-Zellen) beruhen auf der Verwendung einer Einzelschicht primärer embryonaler Fibroblasten der Maus (MEF-Feederzellen). MEF-Zellen geben mehrere wichtige Wachstumsfaktoren in das Medium ab, die zur Aufrechterhaltung der Pluripotenz beitragen, und sie bilden eine zelluläre Matrix, in der ES-Zellen wachsen können. Maus-Feederzellen der Serie EmbryoMax™ PMEF bieten Forschern eine komfortable Lösung für die ES-Zellkultur, da durch sie die mühsame Isolierung und Vorbereitung der Feederzellen entfällt.
Kultur embryonaler Stammzellen der Maus
Transgene Mausmodelle
Transgene und Gen-Knockout-Technologien sind leistungsfähige Instrumente zur Untersuchung von Genfunktionen. Eine gängige Methode zur Erzeugung von transgenen Mäusen und Knockout-Mäusen besteht darin, genetisch veränderte embryonale Stammzellen in Mausembryonen im Frühstadium entweder durch Blastozysteninjektion oder durch Aggregationsverfahren einzubringen. Diese Methoden führen zur Erzeugung von chimären Nachzuchten und die genetische Veränderung kann dann auf nachfolgende Generationen übertragen werden, wenn die ES-Zellen zur Keimbahn beitragen.
Wir bieten eine breite Palette von Tools und Technologien für die Kultivierung von embryonalen Stammzellen der Maus an, darunter den Goldstandard ESGRO®/mLif Supplement, ESGRO® Complete und ESGRO®-2i serumfreie/feederfreie Medien. Unser Portfolio umfasst essentielle Mausembryonen-Medien und MEF-Feederzellen für Lagerung, Transfer und Expansion von Mausembryonen, die zur Herstellung transgener Mausmodelle verwendet werden.
ESGRO Maus-LIF-Supplement für die Maus-ES-Kultur
Seit über einem Jahrzehnt setzen Stammzellforscher für ihre Kulturen ESGRO® Maus-LIF-Supplement ein, um den pluripotenten Zustand ihrer Maus-ES-Zelllinien zu erhalten. ESGRO® mLIF ist der Goldstandard für die Kultur undifferenzierter Maus-ES-Zellen:
  • Konsistente Hemmung der Differenzierung von ES-Zellen
  • Praktisches Format, geliefert in aktiven Einheiten/ml
  • Chargenkonstanz
  • Flexibilität: unterstützt feederfreie und feederbasierte Zellkulturen
Serumfreie Stammzellmedien und -supplemente
Bisher war fötales Rinderserum (FBS) das Mittel der Wahl für die In-vitro-Kultur von Säugerzellen einschließlich Stammzellen. Aufgrund der undefinierten Zusammensetzung von FBS sind die Forscher jedoch zu chemisch definierten serum- und xenofreien Medien und Supplementen für die Stammzellforschung übergegangen. Zu den Vorteilen serumfreier Medien gehören:
  • Konsistenz: Durch die definierte Medienzusammensetzung wird die Chargenkonstanz sichergestellt
  • Leistung: Die hohe biologische Aktivität der Komponenten führt zu einer herausragenden Leistung
  • Rückverfolgbarkeit: Durch Komponenten ohne tierischen Ursprung wird die Einhaltung globaler Vorschriften sichergestellt
  • Verfügbarkeit: Stabiles Angebot und stabiler Preis
Wir bieten gebrauchsfertige, proprietäre serumfreie Stammzellmedien für eine Vielzahl von Stammzelltypen an, darunter Human-ES/iPS, neurale (NSZ), mesenchymale (MSZ) und hämatopoetische (HSZ) Stammzellen. Diese Medien werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um Leistung und Konsistenz zu gewährleisten.
Stemline™ cGMP-gefertigte Medien und Zytokine sind für die Expansion und Reifung verschiedener adulter Stammzelltypen in klinischen und Produktionsumgebungen optimiert. Stemline™-Produkte sind/werden
  • GMP-konform hergestellt
  • serum- und xenofrei
  • Performanz-validiert und Chargen-getestet
  • Konsistenz-geprüft