Wichtige Dokumente
ES-006
Millipore
EmbryoMax® Gelatin Solution
0.1% Gelatin Solution is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Synonym(e):
porcine gelatin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
product name
EmbryoMax® 0,1 % Gelatinelösung, The EmbryoMax 0.1% Gelatin Solution is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Qualitätsniveau
100
200
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Specialty Media
EmbryoMax®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Anwendung
Verfahren zum Beschichten von Multiwell-Platten
1. Geben Sie gemäß den Angaben in der nachfolgenden Tabelle in jeden Well der Platte die entsprechende Menge von in sterilem Wasser gelöster 0,1 % Gelatine:
Wells_Menge/Well
96100 μl
48300 μl
240,5 ml
121,0 ml
61,5–2,0 ml
2. Lassen Sie die Gelatinelösung mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur und angebrachten Plattendeckeln auf den Wells.
3. Entfernen und entsorgen Sie die Gelatinelösung.
4. Fügen Sie der Platte umgehend die Zellen hinzu.
Hinweis: Sie müssen die Zellen hinzufügen, bevor die Platten austrocknen.
Physikalische Form
EmbryoMax 0,1 % Gelatinelösung. Gelatine wird vom Schwein gewonnen. Gebrauchsfertig für die Beschichtung der Platten.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Raumtemperatur bis zu 2 Jahre lang haltbar.
Rechtliche Hinweise
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°C)
Not applicable