8.51088
TOTU
Novabiochem®
Synonym(e):
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,NÆ,NÆ-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
500-650 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
142-148 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1
InChIKey
FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. Breipohl & W. Koenig, US patent 5166394.
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable