Wichtige Dokumente
12806
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluroniumtetrafluorborat
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(benzotriazol-1-yl)-uronium-tetrafluoroborat, TBTU
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluroniumtetrafluorborat, ≥97.0% (N)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (N)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?