Wichtige Dokumente
37347
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-tetrafluoroborat
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
O-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-tetrafluoroborat, TPTU
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C=CC=CC1=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/C10H16N3O2.BF4/c1-11(2)10(12(3)4)15-13-8-6-5-7-9(13)14;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
CZQGINAUZYECAI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Amidation
Peptide Coupling
Esterification of nucleosides to solid phase supports for oligonucleoside synthesis
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?