Merck
HomeProdukteChemie und BiochemikalienAminosäuren, Harze und Reagenzien für die Peptidsynthese
Aminosäuren, Harze und Reagenzien für die Peptidsynthese
3-D-Struktur eines Peptids.
Wir bieten ein beispielloses Portfolio natürlicher und künstlicher Aminosäuren, Harze und Kupplungsreagenzien in konkurrenzloser Qualität für die Peptidsynthese, einschließlich des gesamten Portfolios von über 1000 Novabiochem® Produkten an. Durch die Kombination dieses umfangreichen Angebots mit den neuesten innovativen Produkten wie dem Phophoserin-Baustein, Fmoc-Ser(PO(NHiPr)2)-OH), der Trp-BODIPY-Fluoreszenzsonde, dem CITC-Kupplungsreagenz und dem Pinc-Zyklisierungsreagenz bringen wir Sie dem Durchbruch näher als jemals zuvor. Viele Produkte werden durch detaillierte Protokolle, Anwendungsbeispiele und praktische Beratung unterstützt. Außerdem sind die berühmten Novabiochem-Anwendungshinweise jetzt online verfügbar!   
Seit Jahren sind Novabiochem® Reagenzien für die Peptidsynthese der Goldstandard in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit. Die Qualität der Reagenzien ist entscheidend für die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der mit synthetischen Peptiden erzielten Ergebnisse. Kleine, fast triviale Unterschiede in der Reinheit der Ausgangsreagenzien können die Mikroheterogenität des Peptidprodukts stark beeinflussen. So können z. B. Bausteine mit einer optischen Reinheit von nur 99,5 % theoretisch nur 78 % des 50 mer Targets erzeugen, während dieser Wert bei Bausteinen mit 99,8 % auf 90 % steigt. Die aufgereinigten Produkte aus beiden Synthesen können bei Anwendung von HPLC homogen aussehen, jedoch enthält das Peptid, das mit den 99,5 % optisch reinen Bausteinen erzielt wird, nur maximal 78 % des Targets: die diastereomeren Nebenprodukte verstecken sich unter dem Produkt-Peak, da sie untrennbar sind und von der MS natürlich nicht erkannt werden können.
Aus diesem Grund ist es unser Ziel, unsere 20 Standard-Fmoc-Aminosäuren zu den qualitativ hochwertigsten auf dem Markt zu machen. Am wichtigsten ist die Analyse auf bekannte Mikroverunreinigungen, die im finalen Peptidprodukt untrennbare und nicht nachweisbare Verunreinigungen erzeugen könnten:
  • Mehrheit spezifiziert auf ≥ 99,00 % HPLC-Reinheit und ≥ 99,80 % Enantiomerenreinheit
  • Unter Verwendung interner Standards analysiert auf β-Alanin-verwandte Verunreinigungen, Dipeptide und ungeschützte Aminosäuren, um sicherzustellen, dass diese kritischen Peptidverunreinigungen nicht unter dem Peak des Hauptprodukts verborgen sind
  • Sehr niedriger Acetat- und Ethylacetatgehalt, damit die Bildung verkappter Peptide vernachlässigbar bleibt und die langfristige Lagerung dieser Produkte unterstützt wird
Da wir große Chargen anbieten können, unterstützen wir Ihr Wachstum bei jedem Schritt: angefangen bei Forschung und Entwicklung bis hin zur skalierten Produktion weltweit. Erhalten Sie genau die Qualität und Quantität, die Sie für folgende Anwendungen benötigen:
  • Peptidsynthese
  • Organische Hochdurchsatzchemie
  • Markierte Peptide
  • Kundenspezifische Produkte
Zugehörige Produktressourcen