8.51206
TSTU
≥97.0%, for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
O-[N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSTU, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[B-](F)(F)(F)F.N1(C(=O)CCC1=O)O[C+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver bis Kristalle
Reinheit (NMR): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable