Merck
431303
Sigma-Aldrich
Propylphosphonsäureanhydrid -Lösung
≥50 wt. % in ethyl acetate
Synonym(e):
2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinan-2,4,6-trioxid, PPACA, Propanphosphonsäure-anhydrid, T3P®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21O6P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.18
Beilstein:
5079255
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
≥50 wt. % in ethyl acetate
Brechungsindex
n20/D 1.418
bp
65 °C
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Propylphosphonsäure-Anhydrid (T3P) ist ein reaktives zyklisches n-Propylphosphonsäure-Anhydrid. Es ist ein mildes und schwach toxisches Kopplungsreagenz, das bei der Peptidsynthese verwendet wird. T3P dient außerdem als Promotor und Wasserfänger bei der Friedländer-Annulationsreaktion. Es ist an folgenden Reaktionen beteiligt: Umwandlung von Carboxylsäuren und Amiden zu Nitrilen, Bildung von Weinreb-Amiden, Ester-Synthese, Dehydrierung, Oxidierung von Alkoholen, Isonitril-Synthese, Synthese von Alkenen aus Alkoholen und C-C-Kopplungsreaktionen. T3P bietet überragende Vorteile gegenüber traditionellen Reagenzien, z. B. eine breite Toleranz für funktionelle Gruppen, geringe Epimerisation und wasserlösliche Nebenprodukte, wodurch eine hohe Reinheit und Produktausbeute erzielt wird.
Anwendung
Propylphosphonsäure-Anhydrid (T3P) kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Säure-Amin-Kopplungsreagenz für die Synthese von 3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-carboxamiden, die potente Aktivatoren der Pyruvatkinase M2 (PKM2) sind.
  • Bei der Synthese von substituierten Benzofuranen als wirksame DNA-GyraseB-Inhibitoren vom Mycobacterium tuberculosis.
  • Als Katalysator bei der Synthese von Benzothiazolen, Benzoxazolen und Benzimidazolen unter Mikrowellenbestrahlung.
  • Als Katalysator bei der Umwandlung von Ketoximen zu Amiden und Aldoximen zu Nitrilen mittels Beckmann-Umlagerung.
  • Als Reagenz bei der Eintopfumwandlung von aromatischen, heteroaromatischen und aliphatischen Aldehyden zu Nitrilen.
Propylphosphonsäure-Anhydrid kann in folgenden Studien verwendet werden:
  • Als Kopplungsreagenz bei der Synthese von bispyridinbasierten Liganden, die als Brückenverbinder in mehrkernigen Platin-Krebsmedikamenten verwendet werden.
  • Mikrowellenassistierte Fischer-Indolisierung von Arylhydrazinen.
  • Als saures Aktivierungsmittel für die direkte Synthese von Säureaziden aus Carboxylsäuren.
  • Eintopfsynthese von Coumarinen.
  • Mikrowellenvermittelte Synthese von karbozyklisch und heterozyklisch fusionierten Chinolonen.
  • Eintopfsynthese von 1,2,4-Oxadiazolen, 1,3,4-Oxadiazolen und 1,3,4-Thiadiazolen aus Carboxylsäuren.
  • Aktivierung der Carboxylgruppe zur Hydroxyamidation und Peptidkopplung sowie bei der Eintopfumwandlung von Carboxylsäuren in Hydroxamsäuren.
Rechtliche Hinweise
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ech-Chahad, A. et al.
Tetrahedron Letters, 46(31), 5113-5113 (2005)
Michael G Apps et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (87)(87), doi:10-doi:10 (2014-06-05)
Amide coupling reactions can be used to synthesize bispyridine-based ligands for use as bridging linkers in multinuclear platinum anticancer drugs. Isonicotinic acid, or its derivatives, are coupled to variable length diaminoalkane chains under an inert atmosphere in anhydrous DMF or
An efficient catalytic method for the Friedlander annulation mediated by peptide coupling agent propylphosphonic anhydride (T3P?).
Augustine JK, et al.
Tetrahedron Letters, 52(50), 6814-6818 (2011)
Discovery of 3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide activators of the M2 isoform of pyruvate kinase (PKM2)
Xu Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(2), 515-519 (2014)
Efficient propylphosphonic anhydride (T3P) mediated synthesis of benzothiazoles, benzoxazoles and benzimidazoles
Wen X, et al.
Tetrahedron Letters, 53(19), 2440-2443 (2012)