Merck
1.24542
Millipore
Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-freie Säure
for biochemistry NAD
Synonym(e):
Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-freie Säure, DPN
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7O14P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-184-4
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
2.5-3.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
200‑300 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OCC4OC(C(C4O)O)[n+]5cc(ccc5)C(=O)N)O)OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
InChIKey
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Development of a Highly Selective NAD(+) -Dependent Glyceraldehyde Dehydrogenase and its Application in Minimal Cell-Free Enzyme Cascades: In dieser Forschungsarbeit wird die Entwicklung eines NAD+-abhängigen Enzyms vorgestellt, das für bioindustrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist, und seine Nützlichkeit in Enzymkaskaden für Biosyntheseprozesse, die die Effizienz biotechnologischer Produktionssysteme steigern könnten, aufgezeigt (DOI: 10.1002/css).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (β-NAD, enzymatisch mit ADH, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 95 %
Gehalt (spektrophotometrisch): ≥ 95,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, feines Pulver, eventuell leicht gelblich.
pH-Wert (10 g/l, Wasser): 2,5–3,0
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH-Wert 7,0): 259–261 nm
Spez. Absorptionsgrad A1 %/1 cm (λmax.; 0,01 g/l; Puffer pH-Wert 7,0; berechnet auf wasserfreie Substanz): 255–270
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 7,0 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable