Merck
43410
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Hydrat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
β-DPN, β-NAD, Coenzym 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridinnucleotid, NAD, Nadid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.43 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
eCl@ss:
39200202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤4% water
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear
H2O: freely soluble
Kationenspuren
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Extinktionsverhältnis
A280/260 nm 0.22 ±0.02
A250/260 nm 0.83 ±0.03
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChIKey
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-Hydrat wird als Bestandteil von Zellkulturmedien für Fibroblasten verwendet. Außerdem kam es zum Einsatz, um die Lebensfähigkeit von Knorpelkonstrukten zu untersuchen.
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-Hydrat wurde als Testverbindung für die Untersuchung der Struktur und der elektrochemischen Eigenschaften von NADH-Elektrokatalysatoren verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid (β-NAD) ist ein Coenzym und in den meisten lebenden Zellen vorhanden. Es ist an Redox-Reaktionen und an posttranslationalen Modifikationen beteiligt. β-NAD dient auch als Substrat für verschiedene Enzyme in mehreren zellulären Prozessen.
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid ist ein Cofaktor für Alkohol-Dehydrogenase, der in den Eingeweidemuskeln als inhibitorischer Neurotransmitter dient.
Elektronenakzeptor
Verpackung
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Sonstige Hinweise
Dies ist die übliche Form von NAD.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The initial repair response of articular cartilage after mechanically induced damage
van Haaften EE, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 35(6), 1265-1273 (2017)
Structure and Electrochemical Properties of Electrocatalysts for NADH Oxidation.
Rosalba A. Rincon
Electroanalysis, 22, 799-806 (2010)
Rescue from galactose-induced death of Leigh Syndrome patient cells by pyruvate and NAD+
Iannetti EF, et al.
Cell Death & Disease, 9(11), 1135-1135 (2018)
Extracellular beta-nicotinamide adenine dinucleotide (beta-NAD) promotes the endothelial cell barrier integrity via PKA-and EPAC1/Rac1-dependent actin cytoskeleton rearrangement
Umapathy NS, et al.
Journal of Cellular Physiology, 223(1), 215-223 (2010)
Violeta N Mutafova-Yambolieva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(41), 16359-16364 (2007-10-05)
Peripheral inhibitory nerves are physiological regulators of the contractile behavior of visceral smooth muscles. One of the transmitters responsible for inhibitory neurotransmission has been reputed to be a purine, possibly ATP. However, the exact identity of this substance has never