Merck
N1636
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Hydrat
purified by column chromatography, ≥99%
Synonym(e):
β-DPN, β-NAD, Coenzym 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridinnucleotid, NAD, Nadid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.43 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChIKey
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Allgemeine Beschreibung
ββ-Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) ist ein Elektronenüberträger und Co-Faktor. Es kommt in lebenden Systemen allgegenwärtig vor. NAD+ enthält eine Adenylsäure und eine Nicotinamid-5′-Ribonucleotid-Gruppe, die durch eine Pyrophosphat-Einheit miteinander verknüpft sind. In NAD+-Komplexen sind die Wechselwirkungen zwischen Enzym und Co-Faktor hochkonserviert.
Anwendung
ββ-Nicotinamidadenindinukleotidhydrat wird wie folgt verwendet:
  • zum Messen der Adenosintriphosphat(ATP)-Synthesegeschwindigkeiten (kinetische Messung)
  • als Reaktionspuffer für den Pyruvatkinase(PK)-Aktivitätsassay
  • als Komponente von Mastermix für ein Hochdurchsatz-Screening
Biochem./physiol. Wirkung
ββ-Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) wechselt periodisch zwischen der oxidierten (NAD+) und der reduzierten (NADH) Form, um ein Redoxgleichgewicht aufrechtzuerhalten, welches für das kontinuierliche Zellwachstum notwendig ist. Es ist signifikant an enzymkatalysierten Redox-Reaktionen und zahlreichen genetischen Prozessen beteiligt. Es ist auch am mikrobiellen Katabolismus beteiligt.
Elektronenakzeptor
Verpackung
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Sonstige Hinweise
Kristallines NAD enthält weniger als 0,1 % (w/w) Rückstände von organischen Lösungsmitteln, ist weniger hygroskopisch und elektrostatisch sowie bei Umgebungstemperatur stabiler als amorphes NAD.
Dies ist die übliche Form von NAD.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification and characterization of novel sirtuin inhibitor scaffolds
Sanders BD, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 7031-7041 (2009)
Isolation of Tomato Fruit Chromoplasts and Determination of ATP Levels
Hernandez GF, et al.
Bio-protocol, 4(15), e1192-e1192 (2014)
Techniques to monitor glycolysis
Test, 542(15), 91-114 (2014)
Experimental and theoretical electron density studies in large molecules: NAD+, beta-nicotinamide adenine dinucleotide
Guillot B, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(34), 9109-9121 (2003)
A Mechanism of Adsorption of beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide on Graphene Sheets: Experiment and Theory
Pumera M, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(41), 10851-10856 (2009)