Wichtige Dokumente
1.09893
Supelco
Buffer concentrate
(potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 13.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Synonym(e):
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution, pH 13.00 ± 0.05 (20°C)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 19266
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
13.1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
The Titrisol® reference buffer concentrate [potassium chloride/sodium hydroxide; pH=13.00±0.05 (20 °C)] is analyzed in the ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory with a combined glass electrode and 5-point calibration according to DIN 19268 against a certified primary standard reference material following DIN 19266. The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
  • Analytical standard Grade
  • Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (20 °C): 13.00 +/- 0.05
Gemessen nach auffüllen auf 500 ml mit einer kombinierten Glaselektrode nach Mehrpunktkalibration ( nach DIN 19268 ) mit Referenzmaterialien zur Herstellung von Standardpuffer lösungen nach DIN 19266.
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable