Merck
1.09438
Supelco
Pufferlösung
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 10,00 (20 °C) (Borsäure/Kaliumchlorid/Natriumhydroxid)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
pH-Wert
10.0 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-6 °C
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die Borsäure-/Kaliumchlorid-/Natriumhydroxid-Pufferlösung wird gravimetrisch aus hochqualitativen Reagenzien in hochreinem Wasser hergestellt. Sie wird in einem gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 registrierten Labor hergestellt, kalibriert und zertifiziert. Die Analyse des pH-Werts von 10,00 bei 20 °C erfolgt mithilfe einer kombinierten Glaselektrode nach einer 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards nach DIN 19266.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Anwendung
Die Pufferlösung findet bei verschiedenen analytischen Verfahren zur Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten Anwendung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Lösung; erhältlich in verschlossenen Flaschen und der innovativen Titripac® Verpackung zur Gewährleistung positiver Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund eines reduzierten Abfallaufkommens
  • Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
  • Unterliegt ausführlichen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Guide 35.
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifizierten Labor gemessen und qualifiziert.
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)