Merck
HomeProdukteAnalytische ChemieReferenzmaterialienStandards für physikalische und chemische Eigenschaften
Standards für physikalische und chemische Eigenschaften
Zertifizierte Referenzstandards und analytische Standards zur Kalibrierung von Geräten, damit präzise und reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden
Die Messung der physikalischen und chemischen Eigenschaften einer Substanz ist wichtig für die Bestimmung ihrer Identität und Reinheit. Der Bedarf an qualitativ hochwertigen Analysedaten in den Laboren nimmt rapide zu. Dieses Ziel wird durch ein hohes Maß an Genauigkeit bei der Kalibrierung von Laborgeräten unter Verwendung analytischer Standards erreicht.
In unserem Unternehmen finden Sie eine große Auswahl an Standards und zertifizierten Referenzmaterialien (CRM) für viele Testparameter wie:
Unser Angebot umfasst darüber hinaus petrochemische Standards, die bei der Kalibrierung von Laborgeräten zur Prüfung von Erdöl und Erdölderivaten weit verbreitet sind. Zu diesen Standards gehören Trübungspunkt-Standards, Anilinpunkt-Standards, Cetanzahl-Standards, CFPP-Standards, Destillationsstandards, Gefrierpunkt-Standards, Pourpoint-Standards und Rauchpunkt-Standards.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 861
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 861
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Titration – Volumetrische Referenzmaterialien
Eine genaue Titerbestimmung ist ein wichtiges Kriterium für eine präzise und vergleichbare Titrationsanalyse. Unsere Certipur® Produktreihe volumetrischer Standards umfasst hochreine sekundäre Referenzmaterialien für Azidimetrie, Alkalimetrie, Argentometrie, Komplexometrie, Iodometrie und Redox-Titration. Die volumetrischen Referenzmaterialien sind die perfekte Wahl, um volumetrische Lösungen zu standardisieren und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Sie werden in Übereinstimmung mit den Arzneibuchvorgaben für Reagenzien hergestellt und umfassend getestet sowie mit der höchstmöglichen Präzision in Übereinstimmung mit ISO/IEC 17025 und ISO 17034 gemessen.
Farbreferenzlösungen
Für die Kalibrierung und Verifizierung von Testdaten bietet unser Portfolio eine breite Palette zertifizierter Referenzmaterialien für Farblösungen, die den Anforderungen verschiedener Arzneibücher, wie z. B. USP, EP oder anderen Farbmessverfahren wie APHA entsprechen.
BSB/CSB, TOC
BSB (biologischer Sauerstoffbedarf) ist die Menge an Sauerstoff, die von Mikroorganismen verbraucht wird, um organische Substanz im Abwasser abzubauen. CSB oder chemischer Sauerstoffbedarf ist das Maß für die Sauerstoffmenge, die zur Oxidation organischer Schadstoffe, die im Wasser oder Abwasser vorhanden sind, erforderlich ist. Der TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) ist zu einem wichtigen Parameter geworden, der zur Überwachung der Gesamtmenge der im Abwasser vorhandenen organischen Verbindungen in Bezug auf den Gesamtkohlenstoffgehalt verwendet wird.
Für diese Analysen stellen wir zertifizierte Referenzmaterialien und analytische Standards als gebrauchsfertige Lösungen für Kalibrierzwecke sowie Matrix-CRM zur Verfügung.
pH-PUFFER-REFERENZMATERIALIEN
Ein Puffer ist eine chemische Substanz, die bei Zugabe von Säure oder Base den pH-Wert einer Lösung konstant hält. Pufferlösungen sind auch für eine ordnungsgemäße Kalibrierung von pH-Messgeräten unerlässlich. Die Genauigkeit der pH-Messungen wird direkt von den bei der Kalibrierung verwendeten Pufferreferenzmaterialien beeinflusst. Zertifizierte Certipur® Referenzpufferlösungen und -substanzen sind nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 zertifiziert, um ein Höchstmaß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Komfort zu bieten, gleichzeitig konsistente Ergebnisse sicherzustellen und teure Wiederholungsanalysen zu vermeiden.
Hochwertige Referenzstandards für die routinemäßige Überwachung und Kalibrierung Ihrer pH-Instrumente wie Einwegbeutel, gebrauchsfertige Lösungen (gefärbt oder ungefärbt) und reine Puffersubstanzen, die mit allen pH-Messgeräten kompatibel sind, finden Sie in unserem pH-Puffer-Portfolio.