1.09881
Buffer concentrate
(glycine/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 1.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonym(e):
Titrisols for preparation of buffer solutions
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 19266
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
1.00 (20 °C in H2O)
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis.
Hinweis zur Analyse
Gemessen nach auffüllen auf 500 ml mit einer kombinierten Glaselektrode nach Mehrpunktkalibration (nach DIN 19268) mit Referenzmaterialien zur Herstellung von Standardpuffer- lösungen nach DIN 19266.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Standard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable