Merck
1.00317
Supelco
Hydrochloric acid
37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Salzsäure, fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Konzentration
37.0-38.0% HCl
Verunreinigungen
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cr (Chromium)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Hg (Mercury)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Bi (Bismuth)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.150 ppm Al (Aluminium)
≤0.300 ppm Mg (Magnesium)
≤0.300 ppm Zn (Zinc)
≤0.4 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.5 ppm Sulfite (SO3)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤10 ppm Non volatile matter
≤50 ppm Bromide (Br)
SMILES String
Cl
Glührückstand
≤3 ppm (as SO4)
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/L at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 37,0–38,0 %
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Aussehen: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Glührückstand (als SO₄): ≤ 3 ppm
Verfallsdatum: siehe Produktetikett
Entspricht den ACS-Spezifikationen zur allgemeinen Anwendung
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable