Alle Fotos(1)
Key Documents
1.09880
Supelco
Buffer concentrate
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 11.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
About This Item
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
pH-Wert
11.8 (20 °C in H2O)
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
The Titrisol® reference buffer concentrate [boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide; pH=11.00±0.05 (20 °C)] is analyzed in the ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory with a combined glass electrode and 5-point calibration according to DIN 19268 against a certified primary standard reference material following DIN 19266.
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
  • Analytical standard Grade
  • Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (20 °C): 11.00 ± 0.05
Gemessen nach dem Auffüllen auf 500 ml mit einer kombinierten Glaselektrode nach Mehrpunktkalibration (nach DIN 19268) mit Referenzmaterialien zur Herstellung von Standardpufferlösungen nach DIN 19266.
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)