Wichtige Dokumente
JKA7106
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Empfohlene Produkte
product name
4arm-PEG10K-Isocyanate, average Mn 10000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)