Wichtige Dokumente
JKA7008
4arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, thiol reactive, ≥40 ppm DTT
Synonym(e):
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
4arm-PEG10K-SH, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Enthält
≥40 ppm DTT
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)