Merck
JKA8008
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, hexaclycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Synonym(e):
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG10K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Allgemeine Beschreibung
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)