JKA7029
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Maleimide, thiol reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-Maleimide, 4arm-PEG-MAL, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
4arm-PEG20K-Maleimide, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)