Merck
JKA7025
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Vinylsulfone, thiol reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SO2CHCH2)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG20K-Vinylsulfone, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrogel PEG. VS binds free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kyburz, K.A., et al.
Acta Biomaterialia, 9(5) (2013)