Wichtige Dokumente
JKA5036
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
Synonym(e):
Maleimide-PEG-OH, MAL-PEG-OH, Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)