Wichtige Dokumente
JKA8027
8arm-PEG10K
average Mn 10,000, Maleimide, hexaglycerol core, thiol reactive
Synonym(e):
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
8arm-PEG10K-Maleimide, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)