Merck
JKA7024
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, carboxyl reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
4arm-PEG40K-NH2, HCl Salt, average Mn 40,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 40,000
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)